Learn More
Trajan™ Colonne BPX Volatiles
La colonne BPX Volatiles SGE est une phase polaire conçue pour l’analyse des composés organiques volatils EPA
Marque:  Trajan™ 054980
Code produit. 12915571
  • 744.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Phase polaire
  • Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
Spécification
290/300°C
0,25 mm
30 m
Colonne GC BPX-Volatiles
1,4 μm