Learn More
Trajan™ Colonne BPX Volatiles
La colonne BPX Volatiles SGE est une phase polaire conçue pour l’analyse des composés organiques volatils EPA
Marque: Trajan™ 054984
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Phase polaire
- Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
300°C | |
Cyanopropylphényl-polysiloxane | |
Analyses environnementales, Analyse des composés organiques volatils, Analyse de l’alcool | |
3 μm | |
BPX-Volatiles | |
Silice fondue |
0,53 mm | |
G43 | |
0°C à 290/300°C | |
30 m | |
Polaire |