Learn More
Nitrure de bore, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
192.00€ - 490.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BN |
Poids moléculaire (g/mol) | 24.82 |
Numéro MDL | MFCD00011317 |
Clé InChI | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
CID PubChem | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
SMILES | B=N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15462067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044917.KG |
1 Pc. |
192.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15472067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044917.KJ |
5 Pc. | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
B=N |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 |
Spécification
Boron nitride | |
Hot Pressed Rod | |
MFCD00011317 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidyneborane | |
66227 | |
24.82 | |
Sachet |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only