Learn More
Nitrure de bore, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 15472067
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Forme physique Hot Pressed Rod
Quantité 5 Pc.
Nom IUPAC boranimine
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Sachet