Learn More
Helios Italquartz Nacelles avec anneau de préhension, transparentes
Nacelles avec anneau de préhension en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
123.00€ - 255.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Quartz |
Type | Nacelle avec anneau de préhension |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15848034
|
Helios Italquartz
62P00004 |
76 mm x 10 mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15858034
|
Helios Italquartz
62P00005 |
76 mm x 11 mm |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15868034
|
Helios Italquartz
62P00007 |
120 mm x 15 mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15878034
|
Helios Italquartz
62P00008 |
180 mm x 15 mm |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15888034
|
Helios Italquartz
62P00009 |
143 mm x 17 mm |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent
- Avec anneau de préhension
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Quartz | |
Nacelle avec anneau de préhension |