Learn More
Helios Italquartz Nacelles avec anneau de préhension, transparentes
Nacelles avec anneau de préhension en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque:  Helios Italquartz 62P00004
Code produit. 15848034
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparent
  • Avec anneau de préhension
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Spécification
Plat
Quartz
Nacelle avec anneau de préhension
76/16 mm
10 mm
Transparent
Nacelle
76 mm x 10 mm
10 mm