Learn More
Helios Italquartz Nacelles avec anneau de préhension, transparentes
Nacelles avec anneau de préhension en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 62P00005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Avec anneau de préhension
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Plat | |
Quartz | |
Nacelle avec anneau de préhension | |
76/19 mm | |
11 mm |
Transparent | |
Nacelle | |
76 mm x 11 mm | |
11 mm |