Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane conique
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane conique est à utiliser avec des mesures plus critiques.
205.00€ - 393.00€
Spécification
Jonction | Diaphragme durci au platine |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 0 à 14 |
Type | Électrode pH combinée |
Référence interne | Ag / AgCl |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12058083
|
SI Analytics™
285129147 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Blueline 14 PH | ||||||
10362761
|
SI Analytics™
285129122 |
DIN | Blueline 12 PH | ||||||
10024150
|
SI Analytics™
285129171 |
BNC | Blueline 17 PH | ||||||
12048083
|
SI Analytics™
285129114 |
Tête | Blueline 11 PH | ||||||
10656711
|
SI Analytics™
285129188 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Blueline 18 PH | ||||||
10634783
|
SI Analytics™
285129440 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Blueline 14 PH Id | ||||||
10365632
|
SI Analytics™
1064746 |
Metrohm Plug | Blueline 17 pH-R | ||||||
Description
- Corps en verre avec membrane conique robuste, système de référence Ag / AgCl
- Pour applications universelles
- Électrolyte KCl 3 mol/l
- Avec câble fixe de 1 m, diamètre de 5 mm, connecteur DIN ou BNC et connecteur banane de 4 mm
- SCHOTT™ Instruments BlueLine 14 pH (fiche DIN + banane, câble fixe)
Spécification
Diaphragme durci au platine | |
0 à 14 | |
Ag / AgCl | |
GÇô5 à 100°C | |
12 mm |
Verre | |
Électrode pH combinée | |
Cône | |
120 mm |