Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane conique
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane conique est à utiliser avec des mesures plus critiques.
Marque: SI Analytics™ 285129188
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible dans un large choix de différents types de connexion
- Électrode électrolyte liquide
- Pour les mesures exigeantes
- Longueur de la tige : 120 mm
- Membrane conique en verre de type A
Spécification
Fiche banane DIN et 4 mm | |
Verre | |
Électrode pH combinée | |
Cône | |
–5 à 100°C | |
12 mm |
Diaphragme durci au platine | |
0 à 14 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 18 PH | |
120 mm |