Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane conique
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane conique est à utiliser avec des mesures plus critiques.
Marque: SI Analytics™ 1064746
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Available in a variety of connection types
- Liquid electrolyte electrode
- For demanding measurements
- 120mm shaft length
- Type A glass conical membrane
Specifications
Metrohm Plug | |
Glass | |
pH Combination Electrode | |
Cone | |
-5°C to +100°C | |
12 mm |
Platinum Diaphragm | |
0 to 14 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 17 pH-R | |
120 mm |