Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre BLAUBRAND™, classe A, avec certificat
Indispensables à la préparation des dilutions et des solutions standard. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
55.45€ - 112.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | verre |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15326137
|
BRAND™
956968 |
5 ml |
56.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15402403
|
BRAND™
956977 |
25 ml |
55.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15264998
|
BRAND™
956978 |
50 ml |
56.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15422423
|
BRAND™
956980 |
200 ml |
60.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15192813
|
BRAND™
956982 |
500 ml |
66.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15472423
|
BRAND™
956983 |
1000 ml |
89.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15492423
|
BRAND™
956984 |
2000 ml |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Comprend un bouchon en verre avec pointe goutte à goutte
- L’impression en émail bleu contrasté sur les flacons transparents garantit une résistance et une lisibilité optimales
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
- Disponible en coloris naturel et ambré
- En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
USP | |
Transparent | |
verre | |
A |