Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre BLAUBRAND™, classe A, avec certificat
Indispensables à la préparation des dilutions et des solutions standard. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque:  BRAND™ 956982
61.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15192813
  • 68.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend un bouchon en verre avec pointe goutte à goutte
  • L’impression en émail bleu contrasté sur les flacons transparents garantit une résistance et une lisibilité optimales
  • Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
  • Disponible en coloris naturel et ambré
  • En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
  • Livré avec un certificat de conformité USP individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP
500 ml
A
Transparent
verre
NS 19/26