Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre BLAUBRAND™, classe A, avec certificat
Indispensables à la préparation des dilutions et des solutions standard. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque: BRAND™ 956984
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un bouchon en verre avec pointe goutte à goutte
- L’impression en émail bleu contrasté sur les flacons transparents garantit une résistance et une lisibilité optimales
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 5 à 2000 ml
- Disponible en coloris naturel et ambré
- En verre borosilicaté 3.3 résistant aux produits chimiques, à faible coefficient de dilatation
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
USP | |
2000 ml | |
A |
Transparent | |
Verre | |
NS 29/32 |