Learn More
Chlorhydrate de Blasticidine S (de Streptomyces griseochromogenes), Fisher BioReagents
103.00€ - 332.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3513-03-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H27ClN8O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 458.90 |
Clé InChI | YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | BLA-S, Cytovirin |
CID PubChem | 124080960 |
Nom IUPAC | (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(méthyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-acide carboxylique ; chlorhydrate |
SMILES | CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10264913
|
Fisher BioReagents
BP2647-25 |
25 mg | Verre ambré |
103.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10658203
|
Fisher BioReagents
BP2647-50 |
50 mg | Verre ambré |
268.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648203
|
Fisher BioReagents
BP2647-100 |
100 mg | Verre ambré |
332.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
3513-03-9 | |
458.90 | |
BLA-S, Cytovirin | |
(2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(méthyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-acide carboxylique ; chlorhydrate |
C17H27ClN8O5 | |
YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N | |
124080960 | |
CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl |
Spécification
Blasticidin S Hydrochloride | |
From Streptomyces griseochromogenes | |
3513-03-9 | |
≥99.0 % | |
900μg/mg min. | |
YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(méthyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-acide carboxylique ; chlorhydrate | |
124080960 | |
99.0% min. |
Blasticidin S Hydrochloride | |
Poudre / Solide | |
248°C | |
C17H27ClN8O5 | |
BLA-S, Cytovirin | |
CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl | |
458.90 | |
458.69 | |
Blanc |
Sécurité et traitement
DANGER !
Emergency Overview
May be fatal if swallowed. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Immediate medical attention is required. Immediate medical attention is required. Do not induce vomiting.
NFPA
Health:4
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : 0° à 5°C
- Blasticidin S Hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.