Learn More
Chlorhydrate de Blasticidine S (de Streptomyces griseochromogenes), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Blasticidin S Hydrochloride |
Type | Blasticidin S Hydrochloride |
Note relative au nom | From Streptomyces griseochromogenes |
Forme physique | Poudre / Solide |
Point de fusion | 248°C |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99.0 % |
Conditionnement | Verre ambré |
Puissance | 900μg/mg min. |
Poids de la formule | 458.69 |
Pourcentage de pureté | 99.0% min. |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Blasticidin S Hydrochloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.