Learn More
Chlorhydrate de Blasticidine S (de Streptomyces griseochromogenes), Fisher BioReagents
Code produit. 10648203
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 3513-03-9
Formule moléculaire C17H27ClN8O5
Poids moléculaire (g/mol) 458.90
Clé InChI YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme BLA-S, Cytovirin
CID PubChem 124080960
Nom IUPAC (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(méthyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-acide carboxylique ; chlorhydrate
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Blasticidin S Hydrochloride
Type Blasticidin S Hydrochloride
Note relative au nom From Streptomyces griseochromogenes
Forme physique Poudre / Solide
Point de fusion 248°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Verre ambré
Puissance 900μg/mg min.
Poids de la formule 458.69
Pourcentage de pureté 99.0% min.
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Blasticidin S Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.