Learn More
Sulfure de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 635.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1345-07-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 514.14 |
Numéro MDL | MFCD00014204 |
Clé InChI | YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dibismuth(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15299926
|
Thermo Scientific Acros
453991000 |
100 g |
103.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15209936
|
Thermo Scientific Acros
453995000 |
500 g |
277.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15289926
|
Thermo Scientific Acros
453990025 |
2.5 kg | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
1345-07-9 | |
514.14 | |
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2S3 | |
MFCD00014204 | |
dibismuth(3+) trisulfanediide |
Spécification
Bismuth(III) sulfide | |
80.1 to 82.5% (Bi) (Complexometry) | |
Bi2S3 | |
15,1287 | |
[S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3] | |
514.14 | |
99% |
1345-07-9 | |
Bi2S3 | |
MFCD00014204 | |
YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trisulfanediide | |
514.16 | |
Pures |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-716-
RUO – Research Use Only