Learn More
Sulfure de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15299926
Sulfure de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15299926
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 15299926
Marque: Thermo Scientific Acros 453991000
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-07-9
Formule moléculaire Bi2S3
Poids moléculaire (g/mol) 514.14
Numéro MDL MFCD00014204
Clé InChI YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) sulfide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 80.1 to 82.5% (Bi) (Complexometry)
Formule linéaire Bi2S3
Merck Index 15,1287
Poids de la formule 514.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0341572 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2023 Catalog Number
Identifiant produit
  • Bismuth(III) sulfide
Nom du produit
Sulfure de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >