Learn More
Sulfure de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15209936
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-07-9
Formule moléculaire Bi2S3
Poids moléculaire (g/mol) 514.14
Numéro MDL MFCD00014204
Clé InChI YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) sulfide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 80.1 to 82.5% (Bi) (Complexometry)
Formule linéaire Bi2S3
Merck Index 15,1287
Poids de la formule 514.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Identifiant produit
  • Bismuth(III) sulfide