Learn More
Oxyfluorure de bismuth(III), 97 %, pur, Thermo Scientific™
67.00€ - 425.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13520-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | BiFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 243.98 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15249856
|
Thermo Scientific Acros
|
25 g | |||||||
15259856
|
Thermo Scientific Acros
453821000 |
100 g |
180.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15249866
|
Thermo Scientific Acros
453825000 |
500 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
13520-72-4 | |
BiFO | |
243.98 |
Spécification
Bismuth(III) oxyfluoride | |
13520-72-4 | |
BiFO | |
Solubility in water: insoluble. | |
243.98 | |
Pures |
500.0°C | |
96% min. (ex Bi) | |
FBi=O | |
243.98 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Conserver uniquement dans
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-861-6
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Bismuth(III) oxyfluoride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
RUO – Research Use Only