Learn More
Oxyfluorure de bismuth(III), 97 %, pur, Thermo Scientific™
Code produit. 15259856
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 13520-72-4
Formule moléculaire BiFO
Poids moléculaire (g/mol) 243.98
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxyfluoride
Point de fusion 500.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Bi)
Formule linéaire FBi=O
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 243.98
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) oxyfluoride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.