Learn More
Oxyfluorure de bismuth(III), 97 %, pur, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) oxyfluoride |
Point de fusion | 500.0°C |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (ex Bi) |
Formule linéaire | FBi=O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
Poids de la formule | 243.98 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Qualité | Pures |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bismuth(III) oxyfluoride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.