Learn More
Sperian™ Visières d’écran facial bioniques Honeywell™
Offre une protection maximale dans une conception ergonomique. Les écrans faciaux à visière Sperian™ Honeywell™ Bionic offre de nombreuses possibilités de réglage, jusqu’à 2784 positions possibles par l’utilisateur.
20.62€ - 94.45€
Spécification
Teinte de la lentille | Transparent |
---|---|
Type de produit | Écran facial |
Code produit | Marque | Description | Lens Material | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Lens Material | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12645053
|
Sperian™
1011626 |
Visière uniquement | Acétate | Sans revêtement |
28.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12655053
|
Sperian™
1011627 |
Visière uniquement | PC | Antibuée |
57.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12635083
|
Sperian™
1011933 |
Écran facial complet | Acétate | Sans revêtement |
94.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11826950
|
Sperian™
1011623 |
Écran facial complet | PC | Sans revêtement | |||||
12635053
|
Sperian™
1011625 |
Visière uniquement | PC | ||||||
Description
- Protection étendue du sommet de la tête et du menton
- Grandes visières de qualité supérieure pour un maximum de visibilité
- Disponible avec visière en PC pour la protection contre les impacts ou avec visière en acétate pour la protection chimique
- Confortable, avec lunettes ou masques
- Mécanisme de verrouillage pour plus de sécurité
- Conception diélectrique
- Casque avec cliquet et bandeau entièrement réglables
- Plusieurs positions d’inclinaison de la visière
- Rembourrage extra-doux sur toutes les parties de l’écran de protection en contact avec la tête
- Bandeau extra-doux respirable amovible pour faciliter le lavage et le remplacement
- Idéal pour l’agriculture et les industries de la chimie, de la foresterie, des aciers et métaux et de l’énergie éolienne
- Protège contre l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les impacts, les éclaboussures etc.
Spécification
Transparent | |
Écran facial |