Learn More
Sperian™ Visières d’écran facial bioniques Honeywell™
Click to view available options
Description:
Visière uniquement
Écran facial complet
Lens Material:
Acétate
Polycarbonate
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Sans revêtement
Description
- Protection étendue du sommet de la tête et du menton
- Grandes visières de qualité supérieure pour un maximum de visibilité
- Disponible avec visière en PC pour la protection contre les impacts ou avec visière en acétate pour la protection chimique
- Confortable, avec lunettes ou masques
- Mécanisme de verrouillage pour plus de sécurité
- Conception diélectrique
- Casque avec cliquet et bandeau entièrement réglables
- Plusieurs positions d’inclinaison de la visière
- Rembourrage extra-doux sur toutes les parties de l’écran de protection en contact avec la tête
- Bandeau extra-doux respirable amovible pour faciliter le lavage et le remplacement
- Idéal pour l’agriculture et les industries de la chimie, de la foresterie, des aciers et métaux et de l’énergie éolienne
- Protège contre l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les impacts, les éclaboussures etc.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | 89/686/CEE, EN166 / EN169 / EN170, ISO 9001 / 2000 |
Revêtement de la lentille | Sans revêtement |
Description | Écran facial complet |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Écran facial |
Couleur de la monture | Noir |
Lens Material | Polycarbonate |