Learn More
Solution de bérylium pour ICP 1 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
142.00€ - 373.00€
Spécification
Concentration | 10±0.2g/L |
---|---|
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn |
Solvant ou matrice | HNO3/ HF |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12983364
|
Fisher Chemical
S 007 100 |
100 mL | Flacon |
142.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12993364
|
Fisher Chemical
S 007 250 |
250 mL | Flacon |
222.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12903374
|
Fisher Chemical
S 007 500 |
500 mL | Flacon |
373.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10±0.2g/L | |
Étalons de spectrométrie de masse | |
Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn | |
HNO3/ HF |
Sécurité et traitement
H225 ; H304 ; H315 ; H336 ; H410
P210 ; P233 ; P240 ; P241 ; P261 ; P264 ; P271 ; P273 ; P280 ; P301+P310 ; P302+P352 ; P303+P361+P353 ; P304+P340 ; P312 ; P321 ; P331 ; P332+P313 ; P370+P378 ; P391 ; P403+P233 ; P403+P235 ; P405 ; P501
danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture).
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .