Learn More
Solution de bérylium pour ICP 1 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Concentration | 10±0.2g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 100 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn |
Solvant ou matrice | HNO3/ HF |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H332-Nocif par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .