Learn More
Solution de bérylium pour ICP 1 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
Code produit. 12903374
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Concentration 10±0.2g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Type Étalons de spectrométrie de masse
Noms d’analytes ou de composants Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P,Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn
Solvant ou matrice HNO3/ HF
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .