Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation ronds magnétiques Spinbar™ en verre Pyrex™ SP Scienceware™
Useful for high temperature applications up to 274°C (525°F)
23.25€ - 29.69€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | USP Type I, ISO 9001:2008 |
Couleur | Clear |
Quantité | 1 |
Forme | Sphere |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15273348
|
Bel-Art™
04769-51 |
0.25 in. | 6.3 mm | 0.87 in. | 22.2 mm | ||||
16647245
|
Bel-Art™
F371010112 |
0,37 in | 9,5mm | 1,5 in | 38mm |
23.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utile pour les applications à haute température jusqu’à 274°°C. (525°F)
- Completely smooth surface offers “zero absorption”
- Easy to clean
- Meet US Pharmacopoeia specifications for Type I borosilicate glass
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Spécification
Autoclavable | |
Clear | |
Sphere |
USP Type I, ISO 9001:2008 | |
1 |