Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation ronds magnétiques Spinbar™ en verre Pyrex™ SP Scienceware™
Useful for high temperature applications up to 274°C (525°F)
Marque: Bel-Art™ 04769-51
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utile pour les applications à haute température jusqu’à 274°°C. (525°F)
- Completely smooth surface offers “zero absorption”
- Easy to clean
- Meet US Pharmacopoeia specifications for Type I borosilicate glass
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Spécification
Autoclavable | |
Clear | |
For 100 to 200mL flask | |
Borosilicate Glass | |
22.2 mm | |
Sphere |
USP Type I, ISO 9001:2008 | |
0.25 in. | |
0.87 in. | |
6.3 mm | |
1 | |
Stir Bar |