Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation ronds magnétiques Spinbar™ en verre Pyrex™ SP Scienceware™
Useful for high temperature applications up to 274°C (525°F)
Marque: Bel-Art™ F371010112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utile pour les applications à haute température jusqu’à 274°°C. (525°F)
- La surface complètement lisse offre “une absorption nulle”
- Faciles à nettoyer
- Conforme aux spécifications de la pharmacopée américaine pour le verre borosilicaté de type I
- Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Transparent | |
1,5 in | |
38mm | |
1 |
USP Type I, ISO 9001:2008 | |
0,37 in | |
9,5mm | |
Aimant | |
Rond |