Learn More
Bel-Art™ Vannes de serrage SP Scienceware™
Appuyer sur le corps en silicone souple du robinet à manchon pour permettre l’écoulement et relâcher la pression pour l’interrompre, sans goutte à goutte
40.75€ - 41.90€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type | Robinet à manchon |
Matériau | Silicone, caoutchouc, PP |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12868110
|
Bel-Art™
F30848-0004 |
Écoulement par gravité, flacon d’aspiration |
40.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12878110
|
Bel-Art™
F30848-0005 |
Pour tubulures de D.I. de de 7,9 à 9,5 mm | |||||||
Description
- Résiste à une pression d’environ 16 lb
- En PTFE, acier inox et PP pour une résistance chimique maximale
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavables | |
Robinet à manchon | |
Silicone, caoutchouc, PP |