Learn More
Bel-Art™ Vannes de serrage SP Scienceware™
Appuyer sur le corps en silicone souple du robinet à manchon pour permettre l’écoulement et relâcher la pression pour l’interrompre, sans goutte à goutte
Marque: Bel-Art™ F30848-0005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résiste à une pression d’environ 16 lb
- En PTFE, acier inox et PP pour une résistance chimique maximale
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavables | |
Robinet à manchon | |
Silicone, caoutchouc, PP | |
Pour tubulures de D.I. de de 7,9 à 9,5 mm |