Learn More
Bel-Art™ Bacs isolés pour laboratoires SP Scienceware™ Magic Touch™
Conservez vos échantillons thermosensibles dans un environnement optimal. Les bacs isolés pour laboratoires Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ sont les récipients à glace les plus légers du marché.
63.49€ - 157.44€
Spécification
À utiliser avec (application) | Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more |
---|---|
Gamme de températures | -196°C to +93°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12636465
|
Bel-Art™
M18848-1102 |
1 L | Noir | Polymer Foam | |||||
12616465
|
Bel-Art™
M18848-4101 |
4 L | Bleu | Mousse de polymère | |||||
12666455
|
Bel-Art™
M18848-9101 |
9 L | Bleu | Mousse de polymère | |||||
12666465
|
Bel-Art™
M18848-1101 |
1 L | Bleu | Mousse de polymère | |||||
13286559
|
Bel-Art™
M18848-1103 |
1 L | Red | Polymer Foam | |||||
13296559
|
Bel-Art™
M18848-9102 |
9 L | Noir | Polymer Foam | |||||
13206569
|
Bel-Art™
M18848-4102 |
4 L | Noir | Expanded PVC | |||||
Description
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Suffisamment grands pour accueillir les racks pour tubes à essai flottants rectangulaires et circulaires, les flacons, etc.
- Polychlorure de vinyle expansé, par conséquent incassable dans des conditions normales
- Supportent des températures de -196° à +93°C (-321° à +200°F) sans exsudation ni fuite
- N’absorbent pas les odeurs ni l’humidité
- Résistants aux produits chimiques des solutions hautement acides et basiques
- À utiliser avec de la glace, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide
- Empilables
- Épaisseur des parois : 0.75 po (2 cm)
Spécification
Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more | |
-196°C to +93°C |