Learn More
Bel-Art™ Bacs isolés pour laboratoires SP Scienceware™ Magic Touch™
Conservez vos échantillons thermosensibles dans un environnement optimal. Les bacs isolés pour laboratoires Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ sont les récipients à glace les plus légers du marché.
Marque: Bel-Art™ M18848-1103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Suffisamment grands pour accueillir les racks pour tubes à essai flottants rectangulaires et circulaires, les flacons, etc.
- Polychlorure de vinyle expansé, par conséquent incassable dans des conditions normales
- Supportent des températures de -196° à +93°C (-321° à +200°F) sans exsudation ni fuite
- N’absorbent pas les odeurs ni l’humidité
- Résistants aux produits chimiques des solutions hautement acides et basiques
- À utiliser avec de la glace, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide
- Empilables
- Épaisseur des parois : 0.75 po (2 cm)
Spécification
7.6 cm | |
15.2 cm | |
15.2 cm | |
6 x 6 x 3 in. (15.2 x 15.2 x 7.6 cm) | |
Polymer Foam | |
Red | |
-196°C to +93°C |
3 in. | |
6 in. | |
6 in. | |
Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more | |
Mini Lab Ice Pan | |
1 L |