Learn More
Bel-Art™ Bacs isolés pour laboratoires SP Scienceware™ Magic Touch™
Conservez vos échantillons thermosensibles dans un environnement optimal. Les bacs isolés pour laboratoires Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ sont les récipients à glace les plus légers du marché.
Marque: Bel-Art™ M18848-9101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Suffisamment grands pour accueillir les racks pour tubes à essai flottants rectangulaires et circulaires, les flacons, etc.
- Polychlorure de vinyle expansé, par conséquent incassable dans des conditions normales
- Supportent des températures de -196° à +93°C (-321° à +200°F) sans exsudation ni fuite
- N’absorbent pas les odeurs ni l’humidité
- Résistants aux produits chimiques des solutions hautement acides et basiques
- À utiliser avec de la glace, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide
- Empilables
- Épaisseur des parois : 0.75 po (2 cm)
Spécification
13 cm | |
41 cm | |
33 cm | |
41 x 33 x 13 cm (16 x 13 x 5.1 in) | |
Mousse de polymère | |
Bleu | |
–196 à 93°C |
5.1 in. | |
16 in | |
13 in. | |
Idéal pour le stockage et le transport d’échantillons sensibles à la température dans de la glace, des suspensions alcooliques épaisses, des bains-marie, etc. | |
Bac à glace pour laboratoire, taille maxi | |
9 L |