Learn More
Bel-Art™ Cellules de dialyse d’équilibre SP Scienceware™
Avec vis en acier inox qui se resserrent sur la membrane de dialyse et agissent également comme un joint
252.00€ - 307.00€
Spécification
Type de produit | Cellule de dialyse |
---|---|
Matériau | Acrylique |
Couleur | Transparent |
Quantité | À l’unité |
À utiliser avec (application) | Vis en acier inox qui se resserrent sur la membrane de dialyse et agissent également comme un joint |
Description
- En acrylique transparent
- Les vis des trous de remplissage sur chaque demi-cavité sont en acier inox recouvert de fluoropolymère
- Le volume indiqué correspond à une demi-cellule (doubler la valeur pour obtenir le volume total de la cellule)
- Un point rouge sur une moitié de la cellule à équilibrage permet d’identifier les deux moitiés, par ailleurs identiques
Spécification
Cellule de dialyse | |
Transparent | |
Vis en acier inox qui se resserrent sur la membrane de dialyse et agissent également comme un joint |
Acrylique | |
À l’unité |