Learn More
Bel-Art™ Cellules de dialyse d’équilibre SP Scienceware™
Avec vis en acier inox qui se resserrent sur la membrane de dialyse et agissent également comme un joint
Marque: Bel-Art™ H40261-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acrylique transparent
- Les vis des trous de remplissage sur chaque demi-cavité sont en acier inox recouvert de fluoropolymère
- Le volume indiqué correspond à une demi-cellule (doubler la valeur pour obtenir le volume total de la cellule)
- Un point rouge sur une moitié de la cellule à équilibrage permet d’identifier les deux moitiés, par ailleurs identiques
Spécification
Cellule de dialyse | |
5 ml | |
À l’unité |
Acrylique | |
Transparent | |
Vis en acier inox qui se resserrent sur la membrane de dialyse et agissent également comme un joint |