Learn More
Brady™ Étiquettes préimprimées pour produits chimiques Right-to-Know BBP™ avec losanges NFPA uniquement
Permet à l’imprimante de produire des étiquettes de produits chimiques en cinq couleurs en une seule passe d’impression
232.00€ - 269.89€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Sensible à la pression |
Couleur | Rouge, Jaune, Blue, Blanc |
Format | Étiquette |
Matériau | Vinyle |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11777334
|
Brady™
142042 |
Diamant NFPA uniquement | 2.25 x 2.25 in. | 5.72 x 5.72 cm | 365/Bte | ||||
11797314
|
Brady™
142047 |
Diamant NFPA NFR | 3 x 1,125 po (l x H) | 76,2 x 28,6 mm (l x H) | 300/Bte |
232.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Film en vinyle pour intérieur / extérieur avec adhésif permanent
- Ce matériau résiste à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
- Disponibles en plusieurs tailles et formats
- Température de service : -40° à +82°C (-40° à +180°F)
- Température d’application : 18° à 82°C (0°F à 180°F)
- Durabilité en extérieur : 8 à 10 ans
Spécification
RoHS 2002/95/CE | |
Rouge, Jaune, Blue, Blanc | |
Vinyle | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
8 à 10 ans | |
–40°C à +82°C |
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Étiquette | |
Pour créer rapidement des étiquettes à barres NFPA de couleur. Permet à l’imprimante de produire des étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un seul passage d’impression. Le matériau de qualité intérieur / extérieur supporte l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation | |
60 à 50 unités Gardner | |
–40 à 180°F | |
0,004 in |