Learn More
Brady™ Étiquettes préimprimées pour produits chimiques Right-to-Know BBP™ avec losanges NFPA uniquement
Permet à l’imprimante de produire des étiquettes de produits chimiques en cinq couleurs en une seule passe d’impression
Marque: Brady™ 142047
201.93 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Film en vinyle pour intérieur / extérieur avec adhésif permanent
- Ce matériau résiste à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
- Disponibles en plusieurs tailles et formats
- Température de service : -40° à +82°C (-40° à +180°F)
- Température d’application : 18° à 82°C (0°F à 180°F)
- Durabilité en extérieur : 8 à 10 ans
Spécification
RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Brillant | |
Vinyle | |
Pour créer rapidement des étiquettes à barres NFPA de couleur. Permet à l’imprimante de produire des étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un seul passage d’impression. Le matériau de qualité intérieur / extérieur supporte l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation | |
60 à 50 unités Gardner | |
8 à 10 ans | |
3 x 1,125 po (l x H) | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
–40°C à +82°C | |
0,102 mm | |
3 in | |
1,12 in |
Étiquettes de produits chimiques pré-imprimées Right-To-Know pour imprimantes BBP3x | |
Rouge, Jaune, Bleu, Blanc | |
Étiquette | |
Diamant NFPA NFR | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 | |
300/Bte | |
76,2 x 28,6 mm (l x H) | |
–40 à 180°F | |
0,004 in | |
82,50 x 29 mm | |
29 mm | |
2,84 cm |