Learn More
BD Accessoires pour systèmes d’identification BBL™ Crystal™
25.55€ - 481.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11768912
|
BD
245038 |
Inoculum Nh anaérobie | 10/boîte | ||||||
11778049
|
BD
245015 |
Référence d’étalonnage | À l’unité | ||||||
11738912
|
BD
245029 |
Bouillon entérique de selles | 10/boîte | ||||||
Description
Logiciel BBL Crystal MIND
- Interprète les résultats du test et fournit l’identification des échantillons
- La configuration logicielle minimale requise est un ordinateur compatible MS-DOS™ 5.0 ou supérieur ; le microprocesseur Intel™ 486 avec au moins une mémoire vive de 16 Mo Le logiciel est compatible avec Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) L’ordinateur doit avoir au moins Microsoft ODBC version 2.00 et un lecteur de disquette de 3,5 pouces
- Pour faciliter la visualisation et l’enregistrement des réactions chromogènes et fluorogéniques
- Ensemble de deux étalons d’étalonnage pour le néphélomètre CrystalSpec, un blanc d’étalonnage et un étalon d’étalonnage