Learn More
BD Accessoires pour systèmes d’identification BBL™ Crystal™
Marque:  BD 245029
Code produit. 11738912
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Logiciel BBL Crystal MIND
  • Interprète les résultats du test et fournit l’identification des échantillons
  • La configuration logicielle minimale requise est un ordinateur compatible MS-DOS™ 5.0 ou supérieur ; le microprocesseur Intel™ 486 avec au moins une mémoire vive de 16 Mo Le logiciel est compatible avec Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) L’ordinateur doit avoir au moins Microsoft ODBC version 2.00 et un lecteur de disquette de 3,5 pouces
Les livres de codes incluent entériques/non fermenteurs, anaérobies, Neisseria/Haemophilus, à Gram positif, rapides à Gram positif) Fournis dans un classeur papier individuel Visionneuse de panel BBL Crystal
  • Pour faciliter la visualisation et l’enregistrement des réactions chromogènes et fluorogéniques
Étalons BBL CrystalSpec™†
  • Ensemble de deux étalons d’étalonnage pour le néphélomètre CrystalSpec, un blanc d’étalonnage et un étalon d’étalonnage
†L’envoi de gouttes est requis. Tous les envois FOB de Cockeysville, MD. Les frais de transport seront payés d’avance et facturés séparément sur la facture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide
Bouillon entérique de selles
Système d’identification Crystal™
10/boîte