Learn More
BD Accessoires pour systèmes d’identification BBL™ Crystal™
Marque: BD 245015
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Logiciel BBL Crystal MIND
- Interprète les résultats du test et fournit l’identification des échantillons
- La configuration logicielle minimale requise est un ordinateur compatible MS-DOS™ 5.0 ou supérieur ; le microprocesseur Intel™ 486 avec au moins une mémoire vive de 16 Mo Le logiciel est compatible avec Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) L’ordinateur doit avoir au moins Microsoft ODBC version 2.00 et un lecteur de disquette de 3,5 pouces
- Pour faciliter la visualisation et l’enregistrement des réactions chromogènes et fluorogéniques
- Ensemble de deux étalons d’étalonnage pour le néphélomètre CrystalSpec, un blanc d’étalonnage et un étalon d’étalonnage
†L’envoi de gouttes est requis. Tous les envois FOB de Cockeysville, MD. Les frais de transport seront payés d’avance et facturés séparément sur la facture.
Spécification
Référence d’étalonnage | |
Néphélomètre CrystalSpec™ | |
Ensemble de deux références d’étalonnage, un blanc d’étalonnage et une référence d’étalonnage | |
À l’unité |