Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsine de base, 88 %, pure
68.70€ - 630.00€
Identifiants chimiques
CAS 632-99-5
Formule moléculaire C20H20ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 337.85
Numéro MDL MFCD00012569
Clé InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
CID PubChem 12447
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)-(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10455661
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
419141000
100 g Flacon en verre
68.70€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10137610
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
419145000
500 g Flacon en verre
219.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10369053
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
419140025
2.5 kg Récipient en plastique
630.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
632-99-5
337.85
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
12447
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
C20H20ClN3
MFCD00012569
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
4-[(4-aminophényl)-(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; chlorhydrate
Spécification
1800 (at lambda min.)
250.0°C
632-99-5
1.1 to 1.4
83% min. (on dry substance)
C20H20ClN3
13, 765
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
337.85
549 to 555nm (in 50:50 IMS:water)
88%
Vert
Poudre fine
Basic Fuchsin
88%
83.0
100.0
88%
MFCD00012569
15, 5715
Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Authentique
4-[(4-aminophényl)-(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; chlorhydrate
12447
337.84
Pures
200°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-189-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CX9850000
missing translation for 'tsca' : TSCA