Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsine de base, 88 %, pure
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Absorbance | 1800 (at lambda min.) |
Nom chimique ou matériau | Basic Fuchsin |
Point de fusion | 250.0°C |
Note relative au nom | 88% |
% min. CAS | 83.0 |
Rapport d’absorption | 1.1 to 1.4 |
% max. CAS | 100.0 |
Teneur en colorant | 83% min. (on dry substance) |
Plage de pourcentage du dosage | 88% |
Beilstein | 13, 765 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Basic Fuchsin
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Magenta