Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsine de base, 88 %, pure
Code produit. 10369053
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-99-5
Formule moléculaire C20H20ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 337.85
Numéro MDL MFCD00012569
Clé InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
CID PubChem 12447
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)-(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Absorbance 1800 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Basic Fuchsin
Point de fusion 250.0°C
Note relative au nom 88%
% min. CAS 83.0
Rapport d’absorption 1.1 to 1.4
% max. CAS 100.0
Teneur en colorant 83% min. (on dry substance)
Plage de pourcentage du dosage 88%
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Spectre IR Authentique
Lambda max. 549 to 555nm (in 50:50 IMS:water)
Poids de la formule 337.84
Pourcentage de pureté 88%
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique
Couleur Vert
Quantité 2.5 kg
Point d’éclair 200°C
Forme physique Poudre fine