Learn More
Sulfate de baryum, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 97,5 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 97,5 à 100,5 %
37.55€ - 520.24€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.38 |
Numéro MDL | MFCD00003455 |
Clé InChI | TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast |
CID PubChem | 24414 |
Nom IUPAC | Sulfate (2+) de baryum |
SMILES | [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15611050
|
Honeywell-Fluka
11432-100G |
100 g | N/A | ||||||
15621050
|
Honeywell-Fluka
11432-1KG |
1 kg |
43.94€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15631050
|
Honeywell-Fluka
11432-2.5KG |
2.5 kg | N/A | ||||||
15641050
|
Honeywell-Fluka
11432-25KG |
25 kg |
520.24€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7727-43-7 | |
233.38 | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
24414 | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
Sulfate (2+) de baryum |
Spécification
Barium Sulfate | |
7727-43-7 | |
BaSO4 | |
NONH for all modes of transport | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfate (2+) de baryum | |
24414 | |
97.5 to 100.5% |
Meets analytical specification of Ph.Eur.BP | |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
233.38 | |
233.39g/mol | |
puriss. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-784-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CR0600000