Learn More
Sulfate de baryum, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 97,5 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15631050
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 97,5 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
CID PubChem 24414
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Sulfate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire BaSO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 233.39g/mol
Pourcentage de pureté 97.5 to 100.5%
Qualité puriss.