Learn More
Sulfate de baryum, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 97,5 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15641050
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 97,5 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
CID PubChem 24414
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium sulfate
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 100.5%
Formule linéaire BaSO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 233.39
Pourcentage de pureté 97.5 to 100.5%
Qualité puriss.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Densité 4.400 g/cm3