Learn More
Nitrate de baryum, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, base Ba ≥ 52 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, base Ba ≥ 52 %
72.79€ - 1171.63€
Identifiants chimiques
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.34 |
Numéro MDL | MFCD00003442 |
Clé InChI | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 |
CID PubChem | 24798 |
Nom IUPAC | dinitrate de baryum(2+) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15663260
|
Honeywell-Fluka
31128-500G |
500 g | N/A | ||||||
15683260
|
Honeywell-Fluka
31128-6X500G |
6 x 500 g | N/A | ||||||
15673260
|
Honeywell-Fluka
31128-5KG |
5 kg | N/A | ||||||
15653260
|
Honeywell-Fluka
31128-25KG |
25 kg |
1171.63€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
24798 |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
dinitrate de baryum(2+) |
Spécification
Barium Nitrate | |
10022-31-8 | |
Ba(NO3)2 | |
1446 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de baryum(2+) | |
24798 | |
≥99% | |
Bouteille en plastique |
ACS reagent | |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
261.34g/mol | |
puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H302 + H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9625000