missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate de baryum, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, base Ba ≥ 52 %, Honeywell Fluka™

Code produit. 15683260
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, base Ba ≥ 52 %

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)

Spécification

Nom chimique ou matériau Barium Nitrate
Note relative au nom ACS reagent
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire Ba(NO3)2
Numéro UN UN1446
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Poids de la formule 261.34
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'